85427
GC Stationary Phase
phase DC-710, bottle of 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
embalagem
bottle of 100 mL
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.537
Grupo ativo da matriz
DC-710 phase
viscosidade
~500 mPa.s, neat(25 °C)
Descrição geral
Synthesized specifically to be purer, of narrow molecular weight range, and without trace catalysts or impurities for use as a GC stationary phase.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)