densidade de vapor
2.26 (21 °C, vs air)
pressão de vapor
1779 mmHg ( 21 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
gas
Impurezas
≤0.02% water
≤0.05% H2SO4
p.e.
−10 °C (lit.)
pf
−73 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=S=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
chave InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)