Documentos Principais
83461
Sigma-Aldrich
RBS 35 solution
concentrate
Sinônimo(s):
RBS 35 concentrate
About This Item
Código UNSPSC:
41103206
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Impurezas
≤1% sodium hydroxide
pH
11.4-12.5(at 2% v/v in water)(lit.)
12.9-13.9(pure)(lit.)
densidade
1.10 g/mL at 20 °C
Descrição geral
RBS 35 is a multipurpose alkaline detergent with high wetting and emulsifying properties that is suitable for use in hard water. It can be used for manual cleaning, soaking or in ultrasonic baths.
Aplicação
RBS 35 solution is used to clean glassware, microscope lenses and mirrors, and laboratory equipment made of stainless steel, plastic, porcelain, etc. This cleaning agent is also used for the removal of radioactive contamination.
Características e benefícios
  • Efficient at low concentrations
  • Alternative to solvents and sulfochromic acids
  • No risk of calcium/magnesium deposits when diluted in tap water
  • Biodegradable surfactant
Outras notas
Sales restrictions may apply
Informações legais
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)