81494
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 4.0 μm
Sinônimo(s):
Monodisperse polystyrene latex particles (4 μm), monodisperse polystyrene microbeads (4 μm), monodisperse polystyrene microspheres (4 μm), Size standards
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
particles
reticulação
0 % cross-linked
concentração
2% (solids)
tamanho de partícula
4.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Características e benefícios
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- available in 5 mL & 10 mL pack sizes as neat samples
Nota de análise
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)