Documentos Principais
80331
Millipore
EC O157:H7 ChromoSelect Selective Supplement I
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
Aplicação
Recommended for isolation and easy detection of Escherichia coli O157:H7 from food samples.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Distilled water 5ml
Novobiocin 15mg
Potassium tellurite 1.5mg
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)