Documentos Principais
79830
Sigma-Aldrich
Phthaloyl chloride
technical, ≥90%
Sinônimo(s):
Phthaloyl dichloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,2-(COCl)2
Número CAS:
Peso molecular:
203.02
Beilstein:
608200
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
30 mmHg ( 47 °C)
grau
technical
Ensaio
≥90%
forma
liquid
Impurezas
~8% anhydride
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
n20/D 1.568
pb
269-271 °C (lit.)
pf
6-12 °C (lit.)
densidade
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
chave InChI
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
equilibrium mixture (phthaloyl chloride ~80% and pseudochloride ~10%) both components show equal chemical behaviour
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Abdollah Salimi et al.
Analytical biochemistry, 466, 89-97 (2014-08-31)
Here, we describe the fabrication of an electrochemical immunoglobulin E (IgE) aptasensor using enzyme-linked aptamer in the sandwich assay method and thionine as redox probe. In this protocol, 5'-amine-terminated IgE aptamer and thionine were covalently attached on glassy carbon electrode
M Zhang et al.
Journal of microencapsulation, 12(4), 425-435 (1995-07-01)
Oil containing microcapsules were prepared by using phthaloyl dichloride as an oil-soluble monomer and diethylene triamine (DETA) as a water-soluble monomer. The diameter of the microcapsules decreased and their distribution became narrower and sharper as the emulsifying time was increased