Documentos Principais
78724
Supelco
α-Hexylcinnamaldehyde
reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=C[(CH2)5CH3]CHO
Número CAS:
Peso molecular:
216.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refração
n20/D 1.55 (lit.)
p.e.
174-176 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C(CCCCCC)=C\c1ccccc1
InChI
1S/C15H20O/c1-2-3-4-6-11-15(13-16)12-14-9-7-5-8-10-14/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3/b15-12+
chave InChI
GUUHFMWKWLOQMM-NTCAYCPXSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)