77653
Maltose Disks
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with maltose
Sinônimo(s):
Carbohydrate discs
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
BioChemika
forma
disc
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 10 × 25 discs
técnica(s)
microbe id | utilization test: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Neisseria spp.
Proteus spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
Streptococcus spp.
bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.
Salmonella contamination is the second leading cause of food-borne illness worldwide. Controlling outbreaks of Salmonella is an important task for food regulators, restaurants and the food industry in general. The Salmonella family includes over 2,300 serotypes of bacteria, but two types, Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium, are responsible for about half of all human infections. Most outbreaks of Salmonella are traced back to dairy, poultry and meat products, but Salmonella can grow on nearly any food. Chicken, eggs and their derivative products are particularly high risk.