77264
Octadecafluorodecahydronaphthalene
(cis+trans), ≥94% (GC)
Sinônimo(s):
Perfluorodecahydronaphthalene, Perfluorodecalin
Ensaio
≥94% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.314 (lit.)
p.e.
141-143 °C (lit.)
densidade
1.941 g/mL at 20 °C (lit.)
1.941 g/mL at 20 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
InChI
1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
chave InChI
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
59 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)