77078
Pentylbenzene
analytical standard
Sinônimo(s):
n-Amylbenzene, 1-Phenylpentane
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.488
p.e.
205 °C (lit.)
pf
−75 °C (lit.)
densidade
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10H,2-3,5,8H2,1H3
chave InChI
PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)