densidade de vapor
2.4 (vs air)
pressão de vapor
10.27 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
522 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
8.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.372
p.e.
29.9-30.1 °C (lit.)
densidade
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
chave InChI
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-59.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal