76046
Piperidine
analytical standard
Sinônimo(s):
Hexahydropyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
23 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
98.0-102.0% (T)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
106 °C (lit.)
pf
−13 °C (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
chave InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)