75603
Paeoniflorin
analytical standard
Sinônimo(s):
NSC 178886, Peoniflorin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥92.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12C[C@@]3(O)O[C@@H](O1)[C@]5(COC(=O)c4ccccc4)[C@H]3C[C@]25O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C23H28O11/c1-20-9-22(29)13-7-23(20,32-18-16(27)15(26)14(25)12(8-24)31-18)21(13,19(33-20)34-22)10-30-17(28)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,18-19,24-27,29H,7-10H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m1/s1
chave InChI
YKRGDOXKVOZESV-WRJNSLSBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?