Documentos Principais
74346
Supelco
Phenylpyruvic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, 2-Oxo-3-phenylpropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2COCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
2207312
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (T)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
150-154 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
chave InChI
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)