Key Documents
73075
Millipore
M-PA Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
forma
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Pseudomonas aeruginosa.
Componentes
Composition
(per vial sufficient for 1000 mL medium)
Sulphapyridine 176mg
Kanamycin 8.5mg
Nalidixic acid 37mg
Amphotericin B 5mg
Nota de preparo
Rehydrate the contents of 1 vial aseptically with 5 ml of sterile distilled water. Mix well and aseptically add it to 1000 ml of sterile, molten cooled (45-50ºC) M-PA Agar Base (Cat. No.42800). Mix well and aseptically pour into sterile petri plates.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)