42800
M-PA Agar, Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.8 g/L
lactose, 1.25 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
phenol red, 0.08 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium thiosulfate, 6.8 g/L
sucrose, 1.25 g/L
xylose, 2.5 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
pH final
7.1±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
bacteria
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)