Documentos Principais
72014
Supelco
Tetrakis(4-fluorofenil)borato de sódio
for ion-selective electrodes, Selectophore, ≥97.0%
Sinônimo(s):
Cesibor, Tetrakis(4-fluorofenil)boro
About This Item
Fórmula linear:
(FC6H4)4BNa·2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
450.21
Beilstein:
4285808
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Ensaio
≥97.0% (NT)
≥97.0%
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
chave InChI
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O tetrakis(4-fluorofenil)borato de sódio di-hidratado é um sal sódico derivado de tetrafenilborato (TPB).
Visite nosso Portal de aplicações de sensores para saber mais.
Aplicação
O aditivo aniônico tetrakis(4-fluorofenil)borato de sódio di-hidratado foi usado durante a medição potenciométrica dos sensores de amônia e nitrogênio ureico sérico (BUN).
Embalagem
Frasco de vidro sem fundo. O conteúdo fica dentro de um cone fundido.
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Additive-salt effect on low detection limit and slope sensitivity in response of potassium-and sodium-selective neutral carrier based electrodes and their liquid-membrane based ion-sensitive field-effect transistor.
Wakida, Shin-ichi, et al.
Analytical Sciences, 15.1, 47-51 (1999)
Healthcare chip based on integrated electrochemical sensors used for clinical diagnostics of BUN.
Chang, Chia-Hsien, et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 45.5R, 4241-4241 (2006)