71022ATMBC
Assurance® GDS Salmonella HET Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
GDS Salmonella HET Tq Automation Kit, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples
Agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Nível de qualidade
prazo de validade
6‑12 mo.
embalagem
pkg of 576 tests
fabricante/nome comercial
Assurance GDS®
BioControl Systems 71022-576ATM
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Bacillus cereus (NHE)
Salmonella spp.
Descrição geral
Componentes
- Salmonella HET Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Salmonella HET Concentration Reagent
The following are also necessary and should be ordered separately:
- 61031BC Wash Solution Kit
- 34724BC Resuspension Buffer Tq
Método de teste
Informações legais
necessário, mas não fornecido
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)