70887
Cetrimide Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Pseudomonas Selective Agar
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
cetiltrimethyl-ammonium bromide, 0.3 g/L
gelatin peptone, 20.0 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
potassium sulfate, 10.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring
microbiology
adequação
selective for Pseudomonas spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?