68535
Halofenozide
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-tert-Butyl-N′-(4-chlorobenzoyl)benzohydrazide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
carbon content, 65.35%
hydrogen content, 5.79%
nitrogen content, 8.47%
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)N(NC(=O)c1ccc(Cl)cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H19ClN2O2/c1-18(2,3)21(17(23)14-7-5-4-6-8-14)20-16(22)13-9-11-15(19)12-10-13/h4-12H,1-3H3,(H,20,22)
chave InChI
CNKHSLKYRMDDNQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)