66011
Alcianblue 8GX solution
for microscopy, 1% in solution (in 3% acetic acid)
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
1% in solution (in 3% acetic acid)
densidade
0.996-1.016 g/cm3
ε (coeficiente de extinção)
2.4 at 619 nm in H2O
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
room temp
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
chave InChI
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?