60080
Potassium borohydride
purum, ≥97.0% (RT)
Sinônimo(s):
Potassium tetrahydroborate
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (RT)
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
500 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a reducing agent and boron source in organic synthesis.
- As a reducing agent in the preparation of copper nanoparticles.
- To reduce toxic 2-nitroaniline to less toxic o-phenylenediamine using different catalytic systems.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?