Documentos Principais
59802
Supelco
(1S,2R,5R)-(+)-Isomenthol
analytical standard
Sinônimo(s):
(1S,2R,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Beilstein:
1902291
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
atividade óptica
[α]20/D 25.5±2.0°, c = 0.5 in ethanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤5.0% water
p.e.
218-219 °C (lit.)
pf
77-83 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1
chave InChI
NOOLISFMXDJSKH-BBBLOLIVSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Isomenthone phyproof® Reference Substance
PHL89328
Isomenthone
(−)-Menthone analytical standard
Supelco
63677
(−)-Menthone