50792
Umckalin
analytical standard
Sinônimo(s):
5-Methoxyscopoletin, 7-Hydroxy-5, 6-dimethoxycoumarin, 7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(O)cc2OC(=O)C=Cc2c1OC
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-10-6-3-4-9(13)16-8(6)5-7(12)11(10)15-2/h3-5,12H,1-2H3
chave InChI
DVBPETFXQYSHLJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?