50334
Tungsten Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L W in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration)
Sinônimo(s):
Tungsten ICP Calibration Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
concentração
1 g/L W in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration)
técnica(s)
ICP: suitable
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Descrição geral
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)