Key Documents
49705
Supelco
Cysteamine hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
113.61
Beilstein:
3590083
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-101.0% (RT)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
67-71 °C
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
chave InChI
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • White mineral trioxide aggregate mixed with calcium chloride dihydrate: chemical analysis and biological properties.: This study explores the modifications and enhancements of white mineral trioxide aggregate when mixed with calcium chloride dihydrate. The research focuses on the chemical properties and biological responses to this formulation, demonstrating its potential utility in various analytical applications within the field of chemistry (Ahmed HMA et al., 2017).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)