49129
Dissulfeto de carbono
puriss., low in benzene, ≥99.5% (GC)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.67 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
5.83 psi
grau
puriss.
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
212 °F
qualidade
low in benzene
Lim. expl.
50 %
Impurezas
≤1 ppm benzene
≤1 ppm toluene
índice de refração
n20/D 1.627 (lit.)
n20/D 1.627
pb
46 °C (lit.)
pf
−112-−111 °C (lit.)
densidade
1.263 g/mL at 20 °C
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
chave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?