45737
Pyrifenox
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
mixture of Z and E isomers
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CO\N=C(\Cc1cccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H12Cl2N2O/c1-19-18-14(7-10-3-2-6-17-9-10)12-5-4-11(15)8-13(12)16/h2-6,8-9H,7H2,1H3/b18-14-
chave InChI
CKPCAYZTYMHQEX-JXAWBTAJSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
145 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)