45645
Propyzamide
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Pronamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1)C#C
InChI
1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16)
chave InChI
PHNUZKMIPFFYSO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Chlorophyll-containing matrices by dispersive-solid phase extraction (d-SPE) and gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS).
- Fruits and vegetables by GC equipped with Q Extractive Orbitrap consisting of electron ionization (EI) source and hybrid quadrupole Orbitrap mass spectrometer.
- Surface water by liquid chromatography along with MS/MS with electrospray ionization (ESI) in multiple reaction monitoring (MRM) mode.
- Honeybees and shellfish} by d-SPE followed by analyses using LC-MS/MS as well as GC-MS/MS.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)