45633
Profluralin
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCN(CC1CC1)c2c(cc(cc2[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H16F3N3O4/c1-2-5-18(8-9-3-4-9)13-11(19(21)22)6-10(14(15,16)17)7-12(13)20(23)24/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3
chave InChI
ITVQAKZNYJEWKS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)