45489
Fenson
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Chlorophenyl benzenesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(OS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9ClO3S/c13-10-6-8-11(9-7-10)16-17(14,15)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
chave InChI
SPJOZZSIXXJYBT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)