45484
Fenarimol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccc(Cl)cc1)(c2cncnc2)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C17H12Cl2N2O/c18-14-7-5-12(6-8-14)17(22,13-9-20-11-21-10-13)15-3-1-2-4-16(15)19/h1-11,22H
chave InChI
NHOWDZOIZKMVAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Honeys, honeybees and pollens by QuEChERS extraction followed by analysis using liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-LC-MS/MS) combined with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Grapes by ethyl acetate extraction, dispersive solid phase extraction (d-SPE) clean-up and LC-ESI-MS/MS with MRM detection.
- Fruit-based baby food samples by programmed temperature vaporizer injection-low pressure gas chromatography coupled with high resolution time-of-flight mass spectrometry (PTV-LP-GC-HR-TOF-MS).
- Foodstuffs by capillary GC-MS equipped with electron impact (EI) mode of ionization.
- Soya grain samples by LC-ESI-MS/MS.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)