Documentos Principais
31654
Supelco
Fenbuconazol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17ClN4
Número CAS:
Peso molecular:
336.82
Beilstein:
8333667
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(CCC(Cn2cncn2)(C#N)c3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15H,10-11,13H2
chave InChI
RQDJADAKIFFEKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Fenbuconazol is a triazole fungicide intended to control leaf spot, yellow and brown rust, powdery mildew and net blotch on wheat and barley. The mode of action of fenbuconazol involves inhibition of biosynthesis of sterol (a component of fungal cell membrane).
Aplicação
Fenbuconazol may be used as a reference standard for the determination of the analyte:
  • In soil and water samples by using chiral liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.
  • In fruits, vegetables and cereals by supercritical fluid chromatography–tandem mass spectrometry (SFC-MS/MS) method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)