45459
Dipropetryn
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCSc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C11H21N5S/c1-6-17-11-15-9(12-7(2)3)14-10(16-11)13-8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H2,12,13,14,15,16)
chave InChI
NPWMZOGDXOFZIN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)