42604
Glycine tert-butyl ester hydrochloride
puriss., ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
tert-Butyl aminoacetate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
141-143 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,3)9-5(8)4-7;/h4,7H2,1-3H3;1H
chave InChI
OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?