415530PLATER
Blue dye for platers
for use with easySpiral (platers), pkg of 125 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 125 mL
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with easySpiral (platers)
Descrição geral
Color dye for Spiral tests (125 mL) for easySpiral® plater
Aplicação
Culture media plating
Informações legais
easySpiral is a registered trademark of InterLab
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)