41144
β-Alanine
analytical standard
Sinônimo(s):
β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.3% water
cor
white to off-white
pf
202 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
chave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Potato tubers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Human plasma, urine, and cerebrospinal fluid samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Striatal microdialysis samples by high performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FLD) with ortho-phthalaldehyde-mercaptoethanol derivatization.
- Fermented soybean paste, Cheonggukjang, by GC-MS operating in selected-ion monitoring (SIM) mode and principal component analysis (PCA).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)