38753
Bisphenol AP
analytical standard
Sinônimo(s):
4,4′-(1-Phenylethylidene)bisphenol, Bisphenol AP
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
188-191 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(c1ccccc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H18O2/c1-20(15-5-3-2-4-6-15,16-7-11-18(21)12-8-16)17-9-13-19(22)14-10-17/h2-14,21-22H,1H3
chave InChI
VOWWYDCFAISREI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Urine samples and beverages using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Wastewaters using gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)