36018
Fehling′s reagent I for sugars
reag. Ph. Eur., for determination of sugar, solution I: copper(II) sulfate
Sinônimo(s):
Copper(II) sulfate solution, Cupric sulfate solution acc. to Fehling, Cupric sulfate standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
for determination of sugar
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
concentração
17.6 g/L±0.1 g/L Cu
densidade
1.038-1.060 g/mL at 20 °C
adequação
in accordance for application
aplicação(ões)
food and beverages
general analytical
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?