Documentos Principais
35359
Supelco
Closantel-(benzoyl ring-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-{5-Chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl}-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C16H14Cl2I2N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
669.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)[13c]3[13cH][13c](I)[13cH][13c](I)[13c]3O
InChI
1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)/i7+1,8+1,14+1,16+1,19+1,21+1
chave InChI
JMPFSEBWVLAJKM-ZCTWQCQHSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)