Documentos Principais
34943-M
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido
puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
qualidade
dried
Lim. expl.
42 %, 63 °F
Impurezas
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as H2SO4)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.02% water
≤0.03% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
densidade
1.10 g/mL (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a polar solvent. DMSO activated by various electrophiles (oxalyl chloride) has been used to oxidize various alcohols (primary, secondary, allylic, benzylic, hindered and bicyclic). Carbonyl compounds are formed as reaction products. It has been proposed as an alternate solvent for methyl cellosolve for use in ninhydrin reaction, due to its high stability.
Aplicação
Dimethyl sulfoxide (DMSO) has been used as a solvent in the high-throughput compound screening studies conducted on Mtb (Mycobacterium tuberculosis) H37Rv host cells.
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Outras notas
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christophe J Queval et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e51114-e51114 (2014-01-30)
Despite the availability of therapy and vaccine, tuberculosis (TB) remains one of the most deadly and widespread bacterial infections in the world. Since several decades, the sudden burst of multi- and extensively-drug resistant strains is a serious threat for the