Documentos Principais
34850-M
Sigma-Aldrich
Acetona
suitable for HPLC, ≥99.8%
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
eCl@ss:
39021201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.02
grau
HPLC grade
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
465 °C (869 °F)
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
transmitância
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
(5 - 6 at 395 g/l at 20 °C (68 °F))
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
general analytical
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Mixtures of TiO2 (P25) with rare earth oxides (La2O3 or Y2O3) calcined at 700°C or 650°C efficiently causes oxidation of acetone. Its Aldol condensation in vapor-phase has been investigated over MgO promoted with alkali (Li, Na, K and Cs) or alkaline earth (Ca, Sr and Ba) metal ions. It undergoes Aldol condensation in the presence of Mg-Al layered double hydroxides (LDH) as catalysts and Cl- and/or CO32- as compensating anions to afford diacetone alcohol and mesityl oxide. Enantioselective Aldol condensation of acetone with various isatins in the presence of dipeptides (catalyst) has been described.
Aplicação
A intensidade de luminescência da acetona depende dos componentes da solução . A absorção de luz UV pela acetona causa sua fotólise e produção de radiais .
Acetone has been used in the preparation of 13wt% amorphous poly (lactic acid) (PLA) solution, which was required for the preparation of electrospun PLA membranes.
Outras notas
Important notice
  • The article number 34850-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34850-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
  • The article number 34850-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34850-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)