34237
Cinmethylin
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
exo-1-Methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2- methylphenyl)methoxy]-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
mixture of isomers
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@]12CC[C@](C)(O1)[C@@H](C2)OCc3ccccc3C
InChI
1S/C18H26O2/c1-13(2)18-10-9-17(4,20-18)16(11-18)19-12-15-8-6-5-7-14(15)3/h5-8,13,16H,9-12H2,1-4H3/t16-,17+,18-/m1/s1
chave InChI
QMTNOLKHSWIQBE-FGTMMUONSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
296.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
147 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene