34033
Aflatoxin G2 solution
0.5 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
0.5 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2O[C@H]3OCC[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCOC5=O)c14
InChI
1S/C17H14O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
chave InChI
WPCVRWVBBXIRMA-WNWIJWBNSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In medicinal herbs by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.
- In animal feed by ultra-high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
LC/MS/MS Analysis of Aflatoxins in Hops on Ascentis® Express 2.7 μm Phenyl-Hexyl after Cleanup Using Supel™ Tox AflaZea SPE
HPLC Analysis of Aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in Corn on Ascentis® Express C18 after SPE using Supel™ Tox AflaZea and Fluorescence Detection
solution, 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard