Documentos Principais
33842
Supelco
HT-2 Toxin-13C22 solution
25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C22H32O8
Número CAS:
Peso molecular:
446.32
Número CE:
Código UNSPSC:
85151701
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
disponibilidade
not available in USA
concentração
25 μg/mL in acetonitrile
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
alteração de massa
M+22
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C](=O)O[13C@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH2]O[13C]([13CH3])=O)[13C@H](O[13C@@H]3[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C]2([13CH3])[13C]34[13CH2]O4)[13CH]=[13C]1[13CH3]
Descrição geral
Certan Vial
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)