33613
Dichlormid
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N,N-Diallyldichloroacetamide, Dichloromid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(=O)N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H11Cl2NO/c1-3-5-11(6-4-2)8(12)7(9)10/h3-4,7H,1-2,5-6H2
chave InChI
YRMLFORXOOIJDR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?