Key Documents
33553-M
Sigma-Aldrich
Piridina
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N
Número CAS:
Peso molecular:
79.10
Beilstein:
103233
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.72 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
899 °F
Lim. expl.
12.4 %
Impurezas
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.002% ammonia (NH3)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.01% piperidine (GC)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.2% 2-picoline (GC)
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
pb
115 °C (lit.)
pf
−42 °C (lit.)
solubilidade
H2O: in accordance
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.03 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
chave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pyridine is a basic N-heterocyclic compound. It acts as a nitrogen donor ligand and forms many metal-pyridine complexes. Its complexes having tetrahedral and octahedral geometries can be differentiated by infrared spectral investigations.
Aplicação
Pyridine (py) may be used in the preparation of vanadium oxide nanoparticles and iron benzenedicarboxylates, Fe(OH)(BDC)(py)0.85 (BDC = 1,4-benzenedicarboxylate, py = pyridine). It may be employed as a catalyst in Knoevenagel condensation reaction.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)