33447
Mecillinam
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2\N=C\N3CCCCCC3)C(O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3S/c1-15(2)11(14(20)21)18-12(19)10(13(18)22-15)16-9-17-7-5-3-4-6-8-17/h9-11,13H,3-8H2,1-2H3,(H,20,21)/b16-9+/t10-,11+,13-/m1/s1
chave InChI
BWWVAEOLVKTZFQ-ISVUSNJMSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)