32973
Pyrasulfotole
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(5-Hydroxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone, (5-Hydroxy-1,3-dimethylpyrazol-4-yl)(α,α,α-trifluoro-2-mesyl-p-tolyl)methanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nn(C)c(O)c1C(=O)c2cc(ccc2S(C)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H13F3N2O4S/c1-7-11(13(21)19(2)18-7)12(20)9-5-4-8(14(15,16)17)6-10(9)24(3,22)23/h4-6,21H,1-3H3
chave InChI
DWSPRBSLSXQIEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Agricultural products by liquid chromatography-time of flight mass spectrometry (LC-TOF-MS).
- Vegetables and fruits by LC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Urinary system,Pancreas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)