32429
Prothioconazole-desthio
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
α-(1-Chlorocyclopropyl)-α-[(2-chlorophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(Cc1ccccc1Cl)(Cn2cncn2)C3(Cl)CC3
InChI
1S/C14H15Cl2N3O/c15-12-4-2-1-3-11(12)7-14(20,13(16)5-6-13)8-19-10-17-9-18-19/h1-4,9-10,20H,5-8H2
chave InChI
HHUQPWODPBDTLI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Rapeseed oil samples by gas chromatography coupled to electron capture detection (GC-ECD).
- Food samples of animal origin by high performance liquid chromatography combined with electrospray ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Honeybees by dispersive solid-phase extraction (dSPE) combined with LC coupled to electron ionization (EI) MS/MS operating in multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?